Få mere at vide
Cytiva Strømforsyningsadaptere
Artikelnummer. 10117394 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2 mm HV-ledninger
4 mm HV-ledninger
Type:
Adaptersæt 2 mm M/4 mm F
Adaptersæt 4 mm M/2 mm F
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
10117394 2 mm HV-ledninger Adaptersæt 4 mm M/2 mm F Hver
10076284 4 mm HV-ledninger Adaptersæt 2 mm M/4 mm F Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117394 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18112958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    945.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.48 DKK
    6% Slukket
På lager
Tilslutning af 4 mm eller 2 mm fører til henholdsvis 2 mm eller 4 mm udgangsstik
  • Forbinder 4 mm eller 2 mm, der fører til 2 mm eller 4 mm udgangsstik
  • Godkendt til 500V relativ beskyttelsesjord
  • tilføje følgende punkttegn
  • Brug adaptersæt 4 mm M/2 mm F til at forbinde beklædte 4 mm hanstikinstrumentledninger til 2 mm højspændingsudgangsstik
  • Brug adaptersæt 2 mm M/4 mm F til at forbinde beklædte 2 mm hanstikinstrumentledninger til 4 mm beklædte udgangsstik
  • 2 mm han/4 mm hun adaptere: Forbinder beklædte 2 mm hanstik instrumentledninger til 4 mm beklædte udgangsstik
  • 4 mm han/2 mm hun adaptere: Forbinder beklædte 4 mm hanstik instrumentledninger til 2 mm højspændingsudgangsstik
Strømforsyningens udgang må ikke overstige± 500 V i forhold til beskyttelsesjord. Det betyder en maksimal indstilling på 1000 V, hvis strømforsyningens udgange er symmetriske mod beskyttelsesjord, og en maksimal indstilling på 500 V, hvis strømforsyningen har udgange forbundet til beskyttelsesjord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Produktet opfylder gyldige direktiver og standarder, når det bruges inden for de betingelser, der er specificeret i brugervejledningen. Produktet skal også bruges i samme stand, som det blev leveret fra Cytiva og kun tilsluttet andre CE-mærkede Cytiva m
Til brug med (udstyr) 2 mm HV-ledninger
Type Adaptersæt 4 mm M/2 mm F