Beskrivelse
- Forbinder 4 mm eller 2 mm, der fører til 2 mm eller 4 mm udgangsstik
- Godkendt til 500V relativ beskyttelsesjord
- tilføje følgende punkttegn
- Brug adaptersæt 4 mm M/2 mm F til at forbinde beklædte 4 mm hanstikinstrumentledninger til 2 mm højspændingsudgangsstik
- Brug adaptersæt 2 mm M/4 mm F til at forbinde beklædte 2 mm hanstikinstrumentledninger til 4 mm beklædte udgangsstik
- 2 mm han/4 mm hun adaptere: Forbinder beklædte 2 mm hanstik instrumentledninger til 4 mm beklædte udgangsstik
- 4 mm han/2 mm hun adaptere: Forbinder beklædte 4 mm hanstik instrumentledninger til 2 mm højspændingsudgangsstik
Strømforsyningens udgang må ikke overstige± 500 V i forhold til beskyttelsesjord. Det betyder en maksimal indstilling på 1000 V, hvis strømforsyningens udgange er symmetriske mod beskyttelsesjord, og en maksimal indstilling på 500 V, hvis strømforsyningen har udgange forbundet til beskyttelsesjord.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Produktet opfylder gyldige direktiver og standarder, når det bruges inden for de betingelser, der er specificeret i brugervejledningen. Produktet skal også bruges i samme stand, som det blev leveret fra Cytiva og kun tilsluttet andre CE-mærkede Cytiva m |
| Til brug med (udstyr) | 4 mm HV-ledninger |
| Type | Adaptersæt 2 mm M/4 mm F |