Få mere at vide
Cleaver Scientific Strømforsyningsadaptere
Artikelnummer. 16329085 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
2/Pk.
Artikelnummer. nr. pr. pakke
16329085 2/Pk.
1 options
Artikelnummer. 16329085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 DKK
    145.89 DKK / Pakke med 2
    Spare 2.11 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til tilslutning Cleaver Scientific Elektroforesetanke til 2 mm indgangsstrømforsyninger
  • Brug disse adaptere til strømforsyninger med 2 mm indgange
  • Cleaver Scientific systemer har typisk 4 mm stik
  • Guldbelagte forbindelser
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forbinder Cleaver Scientific Elektroforesetanke til 2 mm indgangsstrømforsyninger
Type Forgyldte forbindelser
Model- CSL-4-2
nr. pr. pakke 2/Pk.
Størrelse Indgang: 4 mm, Udgang: 2 mm