Få mere at vide
Fisherbrand™ Strømforsyning, 220V
Beskrivelse
- Strømforsyning til 100W HBO epifluorescensbelysning
- Tilbehør til mikroskopmodeller: FB69075 og FB69088
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 220/240 V |
| Til brug med (applikation) | 100 W HBO epi-fluorescens belysning |
| Produkttype | Strømforsyning, 220 V |
| Frekvens | 50 Hz |