Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Strømforsyning
Artikelnummer. 11787338 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
VisiLED-controllere MC750, MC1100 eller MC1500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11787338 VisiLED-controllere MC750, MC1100 eller MC1500 Hver
1 options
Artikelnummer. 11787338
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne strømforsyning giver strøm til VisiLED-systemet. Inkluderer 100-240 VAC.
  • Strømforsyningsindgang 100-240 VAC
  • 50/60 Hz
  • Udgang 21 V/1,00 A, UL og CE (inkl. Med-Norm)
  • Til brug med VisiLED-controllere
Tekniske data
Type Strømforsyning
Til brug med (udstyr) VisiLED-controllere MC750, MC1100 eller MC1500
Spænding 21 til 24 VDC