Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Strømforsyning
Artikelnummer. 11854392
Skift visning
Spænding:
9 V
Artikelnummer. Spænding
11854392 9 V
1 options
Artikelnummer. 11854392 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 56000702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.11 DKK
    208.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 104.20 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Produkttype Strømforsyning
Til brug med (udstyr) P700 1-Kanal Universal-Termometer, P705 2-Kanal Universal-Termometer, P710 1-Kanal Universal-Termometer, P715 2-Kanal Universal-Termometer, P750 Temperatur-fugtinstrument, P755 multifunktionsinstrument til temperatur-tryk-fugt-luftstrøm
Spænding 9 V
garanti 15 måneder