Få mere at vide
Fisherbrand™ Power Supply
Shop alle Fisherbrand produkter
Spænding:
300 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stackable design
- Rigorous in-built safety mechanisms
- Automatic crossover
- Dual voltage compatibility
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Strøm | 700 mA |
| Type | Power Supply |
| Elektriske krav | 300 V 700 mA 150 w |
| Maks. Spænding | 300 V |
| Spænding | 300 V |
| Watt | 150 w |
| Strømstyrke | 700 mA |