Få mere at vide
SI Analytics™ TZ 1858 Strømforsyning
Artikelnummer. 10075230 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Spænding:
100/220 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10075230 100/220 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10075230 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285214970
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
SI Analytics™ TZ 1858 Power Supply er til brug med omrører TM 128 og TM 135.
  • Strømforsyning TZ 1858 100 til 220V
  • Udgangsspænding 9V og 550 mA
  • Til omrører TM 128 og TM 135
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Strømforsyning
Til brug med (udstyr) Omrører TM 128, TM 135
Spænding 100/220 V
Strømstyrke 550 mA