Få mere at vide
Robin™ Power Mixere
Artikelnummer. p-8012550
Hastighedsområde:
12 t/min.
2 til 25 t/min.
2 til 40 t/min.
Artikelnummer. 11939667
Brand: Robin™ PM031
Kun null tilbage
Tekniske data
Hastighedsområde 12 t/min.
Holder 2 L
Produkttype Power Mixer
Dybde (metrisk) 34 cm
Højde (metrisk) 48 cm
Længde (metrisk) 38 cm
Vægt (metrisk) 6 kg