Få mere at vide
Robin™ Power Mixere
Artikelnummer. 11979607
Skift visning
Hastighedsområde:
12 t/min.
2 til 25 t/min.
2 til 40 t/min.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighedsområde
11979607 2 til 25 t/min.
11939667 12 t/min.
11969607 2 til 40 t/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11979607 Leverandør Robin™ Leverandørnr. PM033
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Hastighedsområde 2 til 25 t/min.
Holder 10 L
Produkttype Power Mixer
Dybde (metrisk) 50 cm
Højde (metrisk) 60 cm
Længde (metrisk) 56 cm
Vægt (metrisk) 18.5 kg