Få mere at vide
Robin™ Power Mixere
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 12 t/min. |
| Holder | 2 L |
| Produkttype | Power Mixer |
| Dybde (metrisk) | 34 cm |
| Højde (metrisk) | 48 cm |
| Længde (metrisk) | 38 cm |
| Vægt (metrisk) | 6 kg |