Få mere at vide
Labconco Power Cord UK
Artikelnummer. 17774929 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1.83 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17774929 1.83 m
1 options
Artikelnummer. 17774929 Leverandør Labconco Leverandørnr. 1332600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.18 DKK
    319.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.93 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Power cord accessory
  • Power Cord UK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Enclosure
Længde (engelsk) 6 ft.
Længde (metrisk) 1.83 m
Materiale Plastic
Stiktype UK
Produkttype Power Cord