Få mere at vide
Cole-Parmer™ Strømkabel
Inkluderer:
Europæisk stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Strømkabel |
| Strømstyrke | 10 A |
| Inkluderer | Europæisk stik |
| Længde (metrisk) ledning | 1.8 m |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |