Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter XL velkomstpakke, PVDF
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
- De Invitrogen Power Blotter XL System (Power Blotter Station + Power Blotter Cassette XL) er designet specifikt til hurtig halvtør overførsel af proteiner fra polyacrylamidgeler til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på 5 til 12 minutter.
- Power Blotter-systemet har en integreret strømforsyning, der er optimeret til at muliggøre ensartet og højeffektiv proteinoverførsel.
- Power Blotter XL velkomstpakken, PVDF, inkluderer: Power Blotter Station, Power Blotter Cassette XL, Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, almindelig størrelse, Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, PVDF, almindelig størrelse, Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
- Effektiv —høj overførselseffektivitet med en bred vifte af proteinstørrelser sammenlignet med konventionelle halvtørre eller våde (tank) overførselsmetoder
- Hurtig —5- til 12-minutters overførsel, når den bruges sammen med Power Blotter Vælg Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
- Integreret strømforsyning —problemfri drift mellem styreenhed og kassette; ikke behov for ekstern strømforsyning
- Easy-touch —programmering praktiske forprogrammerede overførselsmetoder, eller opret, gem og kør tilpassede overførselsmetoder
- Fleksibel —samtidig overførsel af 1 til 4 mini-størrelse eller 1 eller 2 midi-størrelse geler ved hjælp af Power Blotter XL Cassette
- Alsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks og Pierce 1-Step Overførselsbuffer til hurtige blotting-programmer eller Towbin-overførselsbuffer til konventionelle semi-tørre overførselsmetoder
- Power Blotter System opnår højeffektiv overførsel på syv minutter, når det bruges med Power Blotter Select Transfer Stacks eller ti minutter med Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer. Instrumentet er også effektivt til standard 30- til 60-minutters semi-tørre overførselsprotokoller baseret på traditionelle buffere.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Akrylamid Geler |
| Mængde | 1 sæt |
| Materiale | PVDF |
| Indhold og opbevaring | •Power Blotter Station • Power Blotter Cassette XL • Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, almindelig størrelse • Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, PVDF, almindelig størrelse • Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Overførselsmåde | Halvtør |
| Produktlinje | Power Blotter |