Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter velkomstpakke
Beskrivelse
Indeholder
Power Blotter Station; Power Blotter Kassette; Power Blotter Select Transfer Stacks, Nitrocellulose, Regular; Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, nitrocellulose, almindelig; Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
De Invitrogen™ Power Blotter System er designet specifikt til hurtig halvtør overførsel af proteiner fra polyacrylamidgeler til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på 5 til 12 minutter. Power Blotter har en integreret strømforsyning, der er optimeret til at muliggøre ensartet og højeffektiv proteinoverførsel.
Power Blotter opnår højeffektiv overførsel på 7 minutter, når den bruges med Power Blotter Select Transfer Stacks eller 10 minutter med Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer. Instrumentet er også effektivt til standard 30- til 60-minutters semi-tørre overførselsprotokoller baseret på traditionelle buffere.
Funktioner:
- Effektiv— høj overførselseffektivitet med en bred vifte af proteinstørrelser sammenlignet med konventionelle halvtørre eller våde (tank) overførselsmetoder
- Hurtig —5 til 12 minutters overførsel ved brug med Power Blotter Vælg Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
- Integreret strømforsyning— problemfri drift mellem styreenhed og kassette; ikke behov for ekstern strømforsyning
- Nem programmering— praktiske forprogrammerede overførselsmetoder eller opret, gem og kør tilpassede overførselsmetoder
- Fleksibel— giver mulighed for samtidig overførsel
- Alsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks, Pierce 1-Step Overførselsbuffer til hurtige blotting-programmer eller Towbin-overførselsbuffer til konventionelle semi-tørre overførselsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Novex Bolt geler, NuPage Protein geler |
| Mængde | 1 sæt |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Indhold og opbevaring | •Power Blotter Station • Power Blotter Kassette • Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, almindelig størrelse • Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, nitrocellulose, almindelig størrelse • Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Overførselsmåde | Halvtør |
| Produktlinje | Power Blotter |