Få mere at vide
Power Blotter velkomstpakke, PVDF
Artikelnummer. 17106039
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 17106039
Brand: Invitrogen PB0116
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Invitrogen Power Blotter System (Power Blotter Station + Power Blotter Cassette) er designet specifikt til hurtig halvtør overførsel af proteiner fra polyacrylamidgeler til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på 5 til 12 minutter.
Power Blotter-systemet har en integreret strømforsyning, der er optimeret til at muliggøre ensartet og højeffektiv proteinoverførsel.
Power Blotter-velkomstpakken, PVDF, inkluderer:
  • Power Blotter Station
  • Power Blotter Kassette
  • Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, almindelig størrelse
  • Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, PVDF, almindelig størrelse
  • Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
Funktionerne i Power Blotter-systemet inkluderer:
  • Effektiv —høj overførselseffektivitet med en bred vifte af proteinstørrelser sammenlignet med konventionelle halvtørre eller våde (tank) overførselsmetoder
  • Hurtig —5- til 12-minutters overførsel, når den bruges sammen med Power Blotter Vælg Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
  • Integreret strømforsyning —problemfri drift mellem styreenhed og kassette; ikke behov for ekstern strømforsyning
  • Easy-touch programmering —praktiske forprogrammerede overførselsmetoder, eller opret, gem og kør tilpassede overførselsmetoder
  • Fleksibel —samtidig overførsel af 1 eller 2 mini-størrelse eller 1 midi-størrelse gel ved hjælp af Power Blotter Cassette
  • Alsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks og Pierce 1-Step Overførselsbuffer til hurtige blotting-programmer eller Towbin-overførselsbuffer til konventionelle semi-tørre overførselsmetoder
Power Blotter System opnår højeffektiv overførsel på syv minutter, når det bruges med Power Blotter Select Transfer Stacks eller ti minutter med Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer. Instrumentet er også effektivt til standard 30- til 60-minutters semi-tørre overførselsprotokoller baseret på traditionelle buffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Akrylamid Geler
Mængde 1 sæt
Materiale PVDF
Indhold og opbevaring •Power Blotter Station
• Power Blotter Kassette
• Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, almindelig størrelse
• Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, PVDF, almindelig størrelse
• Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overførselsmåde Halvtør
Produktlinje Power Blotter