Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter XL velkomstpakke
Artikelnummer. 15853984
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15853984
Brand: Invitrogen™ PB0113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Power Blotter Station; Power Blotter Cassette XL; Power Blotter Select Transfer Stacks, Nitrocellulose, Regular; Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, nitrocellulose, almindelig; Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
Få hurtig og effektiv halvtør proteinoverførsel med Invitrogen™ Power Blotter.
De Invitrogen™ Power Blotter System er designet specifikt til hurtig halvtør overførsel af proteiner fra polyacrylamidgeler til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på 5 til 12 minutter. Power Blotter har en integreret strømforsyning, der er optimeret til at muliggøre ensartet og højeffektiv proteinoverførsel.
Power Blotter opnår højeffektiv overførsel på 7 minutter, når den bruges med Power Blotter Select Transfer Stacks eller 10 minutter med Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer. Instrumentet er også effektivt til standard 30- til 60-minutters semi-tørre overførselsprotokoller baseret på traditionelle buffere.
Funktioner:
  • Effektiv— høj overførselseffektivitet med en bred vifte af proteinstørrelser sammenlignet med konventionelle halvtørre eller våde (tank) overførselsmetoder
  • Hurtig —5 til 12 minutters overførsel ved brug med Power Blotter Vælg Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
  • Integreret strømforsyning— problemfri drift mellem styreenhed og kassette; ikke behov for ekstern strømforsyning
  • Nem programmering— praktiske forprogrammerede overførselsmetoder eller opret, gem og kør tilpassede overførselsmetoder
  • Fleksibel— giver mulighed for samtidig overførsel
  • Alsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks, Pierce 1-Step Overførselsbuffer til hurtige blotting-programmer eller Towbin-overførselsbuffer til konventionelle semi-tørre overførselsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Novex Bolt geler, NuPage Protein geler
Mængde 1 sæt
Materiale Nitrocellulose
Indhold og opbevaring •Power Blotter Station
• Power Blotter Cassette XL
• Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, almindelig størrelse
• Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, nitrocellulose, almindelig størrelse
• Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overførselsmåde Halvtør
Produktlinje Power Blotter