Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter System
Artikelnummer. 15806162
Skift visning
Mængde:
1 system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15806162 1 system Hver
1 options
Artikelnummer. 15806162 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PB0012
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Invitrogen Power Blotter kassette, Invitrogen Kraftværk
Få hurtig og effektiv halvtør proteinoverførsel med Invitrogen™ Power Blotter.
De Invitrogen™ Power Blotter System er specielt designet til hurtig halvtør overførsel af proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på 5 til 12 minutter. Power Blotter inkluderer en integreret strømforsyning, der er optimeret til at muliggøre ensartet og højeffektiv proteinoverførsel.
Power Blotter-kassetten muliggør samtidig overførsel af geler. Power Blotter Station har en brugervenlig LCD-farve-touchscreen-grænseflade med forprogrammerede overførselsmetoder til forskellige antal og størrelser af geler og rækker af proteiner med molekylvægt. Den nemme programmeringsfunktion gør det muligt hurtigt at oprette, gemme og køre brugerdefinerede overførselsindstillinger.
Power Blotter opnår højeffektiv overførsel på 7 minutter, når den bruges med Power Blotter Select Transfer Stacks eller 10 minutter med Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer. Instrumentet er også effektivt til standard 30- til 60-minutters semi-tørre overførselsprotokoller baseret på traditionel Towbin-buffer.
Funktioner:
  • Effektiv —høj overførselseffektivitet med en bred vifte af proteinstørrelser sammenlignet med konventionelle halvtørre eller våde (tank) overførselsmetoder
  • Hurtig —5 til 12 minutters overførsel ved brug med Power Blotter Vælg Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer
  • Integreret strømforsyning —problemfri drift mellem styreenhed og kassette; ikke behov for ekstern strømforsyning
  • Berøringsvenlig programmering —praktiske forprogrammerede overførselsmetoder eller opret, gem og kør tilpassede overførselsmetoder
  • Fleksibel —samtidig overførsel
  • Alsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks, Pierce 1-Step Overførselsbuffer til hurtige blotting-programmer eller Towbin-overførselsbuffer til konventionelle semi-tørre overførselsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Power Blotter Station
• Power Blotter Kassette
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Overførselsmåde Semi-Dry
Produktlinje Power Blotter
Gennemløb 1 MIDI- eller 2 Mini Gels
Type Blotter System
Mængde 1 system