Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, almindelig størrelse
Beskrivelse
De Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af Invitrogen Power Blotter System. Formonterede engangsstabler leveres med en integreret nitrocellulose-overførselsmembran til at udføre tør blotting af proteiner fra polyacrylamidgeler. Hver Power Blotter Select Transfer Stack indeholder filterpapir, membran og de passende katode- og anodebuffere indbygget i en solid gelmatrix for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner.
Polyvinylidendifluorid (PVDF) membran:
- 0,2μ m porestørrelse, lav fluorescens
- Foraktiveret og klar til brug uden alkoholforbehandling. Kompatibel med
- almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens eller radiomærkning.
- Poteiner binder som hydrofobe interaktioner
- Proteinbindingskapacitet er 240μ g/cm2
Hurtig, effektiv og jævn overførsel :
- Klar-til-brug overførselsstakken tager kort opsætningstid
- Proteinoverførsler på så lidt som 7 minutter
- Stabler lavet med højkvalitetsmembraner for høj bindingseffektivitet, ensartet overførsel og høj detektionsfølsomhed
Øget reproducerbarhed:
- Formonterede stakke giver ensartet ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (metrisk) | 8.3 cm |
| Mængde | 10 stakke |
| Format | Overførselsstak |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Indhold og opbevaring | 10 overføringsstabler i almindelig størrelse (13 cm x 8,3 cm) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (LxB) | Almindelig, 13 cm x 8,3 cm |
| Produktlinje | Power Blotter |
| Vis mere |