Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Artikelnummer. p-7180369
Tilstrækkelig til:
10 klatter
40 klatter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15866162
Brand: Invitrogen™ PB5210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Overfør proteiner hurtigt og effektivt med disse brugsklare højtydende overførselsstakke til Invitrogen Power Blotter.
De Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af Invitrogen Power Blotter System. Formonterede engangsstabler leveres med en integreret nitrocellulose-overførselsmembran til at udføre tør blotting af proteiner fra polyacrylamidgeler. Hver Power Blotter Select Transfer Stack indeholder filterpapir, membran og de passende katode- og anodebuffere indbygget i en solid gelmatrix for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner.
Polyvinylidendifluorid (PVDF) membran:
  • 0,2μ m porestørrelse, lav fluorescens
  • Foraktiveret og klar til brug uden alkoholforbehandling. Kompatibel med
  • almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens eller radiomærkning.
  • Poteiner binder som hydrofobe interaktioner
  • Proteinbindingskapacitet er 240μ g/cm2
Hurtig, effektiv og jævn overførsel :
  • Klar-til-brug overførselsstakken tager kort opsætningstid
  • Proteinoverførsler på så lidt som 7 minutter
  • Stabler lavet med højkvalitetsmembraner for høj bindingseffektivitet, ensartet overførsel og høj detektionsfølsomhed
Øget reproducerbarhed:
  • Formonterede stakke giver ensartet ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring 10 overførselsstabler i ministørrelse (8 cm x 8 cm)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 8 cm x 8 cm
Produktlinje Power Blotter
Tilstrækkelig til 10 klatter