Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, almindelig størrelse
Artikelnummer. 15846162
Tilstrækkelig til:
10 klatter
40 klatter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15846162
Brand: Invitrogen™ PB3310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Overfør proteiner hurtigt og effektivt med disse brugsklare højtydende overførselsstakke til Invitrogen Power Blotter.
De Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af Invitrogen Power Blotter System. Formonterede engangsstabler leveres med en integreret nitrocellulose-overførselsmembran til at udføre tør blotting af proteiner fra polyacrylamidgeler. Hver Power Blotter Select Transfer Stack indeholder filterpapir, membran og de passende katode- og anodebuffere indbygget i en solid gelmatrix for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner.
Nitrocellulose membran:
  • 0,2μ m porestørrelse
  • Sammensat af 100% ren nitrocellulose til højkvalitets overførsel.
  • Kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, kemiluminescens eller fluorescens.
  • Proteiner binder som hydrofobe og elektrostatiske interaktioner.
  • Proteinbindingskapacitet er 209μ g/cm2.
Hurtig, effektiv og jævn overførsel:
  • Klar-til-brug overførselsstakken tager lidt tid at konfigurere
  • Proteinoverførsler på så lidt som 7 minutter
  • Stabler lavet med højkvalitetsmembraner for høj bindingseffektivitet, ensartet overførsel og høj detektionsfølsomhed
Øget reproducerbarhed :
  • Formonterede stakke giver ensartet ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) 8.3 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring 10 overføringsstabler i almindelig størrelse (13 cm x 8,3 cm)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) Almindelig, 13 cm x 8,3 cm
Produktlinje Power Blotter
Tilstrækkelig til 10 klatter