Få mere at vide
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Overførselsbuffer (5X)
Artikelnummer. 15816172
Skift visning
Mængde:
250 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15816172 1 l Hver
15806172 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15816172 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PB7300
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Power Blotter 1-Step Transfer Buffer er designet til hurtig halvtør overførsel af proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Power Blotter-systemet.
Invitrogen Power Blotter 1-Step Transfer Buffer er designet til hurtig halvtør overførsel af proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Power Blotter-systemet. Overførsel er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, kemiluminescens eller fluorescens.
Funktioner i Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer:
Hurtig —formulering med høj ionstyrke giver mulighed for 5- til 12-minutters proteinoverførsel, når den bruges med kompatible hurtige semi-dry blotting-systemer
Optimeret —designet til problemfri og pålidelig ydeevne med Power Blotter System
Kompatibel , —effektiv med andre halvtørre overførselsenheder udstyret med en passende højstrømsstrømforsyning
Økonomisk intet —behov for specielle eller dyre forbrugsvarer, der kræves af andre hurtige semi-tørre overførselsenheder. Når den bruges
sammen med Power Blotter-systemet, giver denne buffer effektiv gel-til-membran-overførsel af proteiner på 5 til 12 minutter med effektivitet, der svarer til konventionelle western blotting-teknikker. Hurtige blotting-metoder kræver en strømforsyning med høj strøm, såsom Power Blotter-systemet, og en optimeret overføringsbuffer med høj ionstyrke, såsom Power Blotter 1-Step Overførselsbuffer.
Ved at øge strømmen kan fremragende overførselseffektivitet opnås på meget kortere tid sammenlignet med konventionelle metoder. Strømstyrken holdes ved en konstant hastighed baseret på overfladearealet af overførselsstakken(e) (∼ 22 23 –mA/cm 2 ) og spændingen er begrænset til 25 V.
Power Blotter 1-Step Transfer Buffer er også kompatibel med andre halvtørre proteinoverførselsenheder, når de er parret med en passende højstrømsstrømforsyning. Sådanne anordninger giver konstant høj strøm (1,3 til 5,0 ampere) til hurtigt at overføre proteiner via de høje ionstyrkebetingelser, der leveres af overførselsbufferen.
Relaterede produkter
Power Blotter Forudskårne membraner og filtre, nitrocellulose, almindelig størrelse (Kat. nr. PB3310)
Power Blotter forskårne membraner og filtre, nitrocellulose, mini (PB3210)
Power Blotter forskårne membraner og filtre, PVDF, almindelig størrelse (PB5310)
Power Blotter forskårne membraner og filtre, PVDF, mini (PB4210)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Overførselsmåde Halvtør
Produktlinje 1-Step
Type Overførselsbuffer
Mængde 1 l