Få mere at vide
Thermo Scientific™ Power-Bind™ Streptavidin coatede partikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bind en række biotinylerede ligander, herunder DNA/RNA, oligoer, antistoffer og proteiner med Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidin coatede partikler. Partikler har meget høj og stabil biotinbindingskapacitet og adresserer bekymringerne hos producenter af diagnostiske testkit og nukleinsyreforskere. Mikropartiklerne reducerer serummatrixeffekter og forbedrer assay-nøjagtigheden, hvilket resulterer i lav, ikke-specifik binding af serumproteiner og andre forstyrrende stoffer.
Lavet af 0,3 μm eller 0,8 μm OptiLink™ Carboxylat-modificerede partikler
Høj biotinbindingsevne
Ekstremt stabil, lang holdbarhed
Forenkler processen med at binde ligander til partikler
Kombinerer fordelene ved højt overfladeareal og nem binding med høj affinitet og høj specifik aktivitet
Fremragende til kemiluminescerende assays, biotinyleret ligandfangst og til molekylærbiologi, immunoassay eller prøveforberedende applikationer
Power-Bind Fordelene omfatter:
- Dissociationskonstant (Kd 10-15 molær), lette et-trins bindingsprotokoller for biotinylerede ligander
- Høj aktivitet af overfladebundne ligander kan nemt løse vanskelige koblingsproblemer
- Simple vandige biotinyleringsreaktioner
- Lave uspecifikke interaktioner (blokeret mikropartikeloverflade)
- Meget mobile partikler til membranbaserede applikationer
- Kan bruges i EIA formater med biotin/enzym detektionssystemer
- Gavnlig spacer-effekt af SA-molekyle
- Et valg mellem μ0,3 m eller μ0,8 m diametre til forskellige anvendelseskrav
Anbefalet til:
Universal ikke-magnetisk perle til kobling af unikke ligander. Klinisk diagnostik og molekylærbiologiske anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Inkluderer analysecertifikat |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Power-Bind Streptavidin coatede partikler |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Biotinyleret ligandbinding, Diagnostiske analyser |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Streptavidin-coatede partikler |
| Inkluderer | Indlægsseddel og analysecertifikat |
| Konserveringsmiddel | 0,05% Na Az |
| Mængde | 1 ml |
| Vis mere |