Få mere at vide
Thermo Scientific™ Power-Bind™ Streptavidin coatede partikler
Artikelnummer. 11804992 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0,3μ m
0,85μ m
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
5ml
Artikelnummer. 11804992
Brand: Thermo Scientific™ 29000701010350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bind en række biotinylerede ligander, herunder DNA/RNA, oligoer, antistoffer og proteiner med Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidin coatede partikler.
Bind en række biotinylerede ligander, herunder DNA/RNA, oligoer, antistoffer og proteiner med Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidin coatede partikler. Partikler har meget høj og stabil biotinbindingskapacitet og adresserer bekymringerne hos producenter af diagnostiske testkit og nukleinsyreforskere. Mikropartiklerne reducerer serummatrixeffekter og forbedrer assay-nøjagtigheden, hvilket resulterer i lav, ikke-specifik binding af serumproteiner og andre forstyrrende stoffer.
Anvendelsen af mikropartikler som en fastfasebærer i forskellige immunoassays og affinitetsoprensninger har været kendt i nogen tid; at opnå høj aktivitet og stabil binding af fastfase-ligander har imidlertid været en stor vanskelighed. Biotinylerede forbindelser bliver stabilt bundet til Power-Bind Streptavidin Coatede partikler efter simpel inkubation i buffer på grund af biotin-streptavidin-interaktionens høje affinitet. Partiklerne fungerer også som en spacer, hvilket forbedrer den bundne ligands specifikke aktivitet. Monodisperse ikke-magnetiske partikelsuspensioner med streptavidin kovalent bundet til overfladen i en højaktiv form
Lavet af 0,3 μm eller 0,8 μm OptiLink™ Carboxylat-modificerede partikler
Høj biotinbindingsevne
Ekstremt stabil, lang holdbarhed
Forenkler processen med at binde ligander til partikler
Kombinerer fordelene ved højt overfladeareal og nem binding med høj affinitet og høj specifik aktivitet
Fremragende til kemiluminescerende assays, biotinyleret ligandfangst og til molekylærbiologi, immunoassay eller prøveforberedende applikationer
Power-Bind Fordelene omfatter:
  • Dissociationskonstant (Kd 10-15 molær), lette et-trins bindingsprotokoller for biotinylerede ligander
  • Høj aktivitet af overfladebundne ligander kan nemt løse vanskelige koblingsproblemer
  • Simple vandige biotinyleringsreaktioner
  • Lave uspecifikke interaktioner (blokeret mikropartikeloverflade)
  • Meget mobile partikler til membranbaserede applikationer
  • Kan bruges i EIA formater med biotin/enzym detektionssystemer
  • Gavnlig spacer-effekt af SA-molekyle
  • Et valg mellem μ0,3 m eller μ0,8 m diametre til forskellige anvendelseskrav
Anbefalet til:
Universal ikke-magnetisk perle til kobling af unikke ligander. Klinisk diagnostik og molekylærbiologiske anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Inkluderer analysecertifikat
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Power-Bind Streptavidin coatede partikler
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Biotinyleret ligandbinding, Diagnostiske analyser
Materiale Polystyren
Produkttype Streptavidin-coatede partikler
Inkluderer Indlægsseddel og analysecertifikat
Konserveringsmiddel 0,05% Na Az
Mængde 100 ml
Prøveevalueringspakker Power-Bind evalueringsprøver er pakket i 1 ml flasker med 1 % tørstof (10 mg/ml). Vælg individuelle partier for at vurdere.
Specialemballage Power-Bind Streptavidin coatede partikler fås i forskellige koncentrationer og pakkestørrelser efter anmodning.
Stabilitet Guanidiniumthiocyanat; DMF og DMSO til 100% sonikering; miljøer PCR temperatur cyklus
Diameter (metrisk) 0,3μ m