Beskrivelse
Power Adapter for Multiskan Ease er strømforsyningen til Multiskan™ Ease Absorbance Microplate Reader, en moderne brugervenlig absorptionslæser designet til at forenkle både rutinemæssige og avancerede mikropladebaserede analyser. Den muliggør ensartet ydeevne og sikker drift i laboratoriemiljøer. Designet til global brug, har den et universelt indgangsområde på 100.240 –VAC (50/60 Hz, 1,4 A) og muliggør en stabil udgang på 24 V, 5 A med en maksimal effekt på 120 W.
Funktionsegenskaber
- Indbygget beskyttelse mod kortslutning, overbelastning, overspænding og overtemperatur
- Fuldt lukket, holdbart kabinet, egnet til laboratoriebrug
- Certificeret efter IEC / EN / UL 62368-1 standarder
- CE og UKCA markeret
- FCC, ICES og RoHS er i overensstemmelse med FCC, ICES og RoHS
Denne strømadapter er specifikt kompatibel med Thermo Scientific™ Multiskan™ Ease Absorbance Microplate Reader. Dens robuste konstruktion understøtter langvarig brug i krævende laboratoriemiljøer, mens omfattende internationale sikkerheds- og reguleringscertificeringer hjælper overholdelse og driftsmæssig tillid på globale markeder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ekstern strøm |
| Til brug med (udstyr) | Multiskan Let |
| Mængde | 1 hv. |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.