Få mere at vide
Thermo Scientific™ Strømadapter til Eutech™ Meter
Til brug med (udstyr):
Cyberscan 11 / Cyberscan 110 / Eutech 700
Eutech 150 / Eutech 450 / Eutech 2700
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udskiftnings- og valgfri adaptere giver dig den strøm, du har brug for til din Eutech™ meter.
Funktioner:
- Udskiftning og tilbehør til Eutech™ meter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 100 / 240 VAC SMPS strømadapter, 9 V, 6 W |
| Type | Strømadapter |
| Til brug med (udstyr) | Eutech 150 / Eutech 450 / Eutech 2700 |