Få mere at vide
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter
Artikelnummer. 15869201 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15869201 2000 mm Hver
15116852 600 mm Hver
15849201 1000 mm Hver
15859201 1500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15869201 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1030D2000
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri over hele verden. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter er velegnet til prøveudtagning af fritflydende pulvere og granulat.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Bredt udvalg af prøvestørrelser
  • Bredt udvalg af sampler længder
  • Let at bruge
  • En række spidser er tilgængelige, så en enkelt sampler kan bruges til nøjagtigt at prøve en række forskellige volumener
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (316)
Håndtag Materiale Rustfrit stål (316)
Diameter (metrisk) 32 mm
Længde (metrisk) 2000 mm