Få mere at vide
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Bredt udvalg af prøvestørrelser
- Bredt udvalg af sampler længder
- Let at bruge
- En række spidser er tilgængelige, så en enkelt sampler kan bruges til nøjagtigt at prøve en række forskellige volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pulverprøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Håndtag Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |