Få mere at vide
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 19mm Diameter
Artikelnummer. 15839191 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15839191 600 mm Hver
15122808 1000 mm Hver
15819191 1500 mm Hver
15829191 2000 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15839191 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1030B600
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri over hele verden. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 19mm Diameter er velegnet til prøveudtagning af fritflydende pulvere og granulat.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Bredt udvalg af prøvestørrelser
  • Bredt udvalg af sampler længder
  • Let at bruge
  • En række spidser er tilgængelige, så en enkelt sampler kan bruges til nøjagtigt at prøve en række forskellige volumener
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (316)
Håndtag Materiale Rustfrit stål (316)
Diameter (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) 600 mm