Få mere at vide
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter
Artikelnummer. 15829181 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829181
Brand: Sampling Systems™ 1030A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri over hele verden. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter er velegnet til prøveudtagning af fritflydende pulvere og granulat.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Bredt udvalg af prøvestørrelser
  • Bredt udvalg af sampler længder
  • Let at bruge
  • En række spidser er tilgængelige, så en enkelt sampler kan bruges til nøjagtigt at prøve en række forskellige volumener
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (316)
Håndtag Materiale Rustfrit stål (316)
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Længde (metrisk) 1000 mm