Få mere at vide
Thermo Scientific™ PowderTainer II pulverfoderpose med bestrålet klemme, standard
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Tre-tommer tri-clamp-port designet til sikker forbindelse til og nem integration med eksisterende formuleringsbeholdere.
- Powdertainer BPC har ophængshåndtag til støtte under afladning, samt nakkeklemme til at holde på pulver før udledning.
- Brug dette system til at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Port detalje | 3 tommer Tri-clamp port |
| Produkttype | Bioprocesbeholder til pulver |
| Kapacitet (engelsk) | 2.2 lb. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 kg |