Få mere at vide
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 til 25 kg engangsbrug BPC til pulveranvendelser, 5 kg
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Et 2D pulverhåndteringssystem bestående af CX3-9 film, der inkluderer 1 port (1 pulverport)
- Specielt designet til pulverindkapsling og udledning
- Opretholder et lukket system for maksimal genvinding af pulver, samtidig med at risikoen for krydskontaminering minimeres
Funktioner
- 3 tommer Tri-clamp port designet til sikker forbindelse og nem integration med eksisterende formuleringskar
- Powdertainer BPC Har suspensorhåndtag til støtte under affyring samt halsklemme til at holde krudt tilbage før affyring
- Brug dette system til at eliminere rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere
Applikationer
- Opbevaring og levering af pulverkulturmedier og buffere
- Opbevaring og dosering af forudvejede kemikalier og andre procespulvere
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 1 havn (1 krudthavn) |
| Filmbeskrivelse | CX3-9 |
| Ydre emballage | Pakkerne placeres i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation. |
| Port detalje | Powder Port: 3 tommer |
| Produktlinje | PowderTainer™ II |
| Beskyttende indre emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i Class 10.000/ISO Class 7-området. |
| Steriliseringsmetode | Ikke-bestrålet |
| Rørledning 1 | Washdown-linje: Ikke tilgængeligt |
| Rørledning 2 | Krudtport: 7,6 cm (3 tommer) tri-clamp med integreret tætning |
| Produkttype | Bioprocesbeholder til pulver |
| Vis mere |