Få mere at vide
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 til 25 kg engangsbrug BPC til pulverapplikationer, 25 kg
Artikelnummer. 30040279 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30040279 25 kg
1 options
Artikelnummer. 30040279 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30737.03
 Begrænset vare
På lager
Minimer risikoen for kontaminering med denne engangsbrug BPC taske designet til pulverapplikationer.
Minimer risikoen for kontaminering med Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 til 25 kg BioProcess Container™ .
  • Engangsposer, der er klar til brug, eliminerer rengøring og reducerer gennemløbstiden
  • Tre-tommer hurtig udtømningsport integreres med eksisterende tanke og HyPerforma Engangsblandingssystem (SUM)
  • Fuld genvindingsvaskelinje med hurtigkoblingsfitting til fjernelse af pulverrester er tilgængelig
  • Flere størrelser til fleksible, skalerbare muligheder
  • Håndtag giver støtte under tømning
Konstrueret af CX3-9 film
  • Fremragende trækegenskaber
  • Dyreafledt komponent fri (ADCF™ ) og lav profil af udvaskelige forbindelser
  • Samme produktkontaktflade som CX5-14 film
Bestillingsoplysninger:
Individuelle poser leveres dobbelt polybagged. Endebeslag er hætte eller tilstoppede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Engangscellekultur/bioprocespose til pulverapplikationer
Engangs Engangsbrug
Inkluderer 2 porte (1 vaskeledning, 1 pulverport)
Filmbeskrivelse CX3-9
Port detalje Pulverport: 7,6 cm (3 tommer) tri-klemme med integreret tætning
Produktlinje PowderTainer™ II
Washdown Line Ja
Dimensioner (L x B x H) 83,3 cm x 59,2 cm (32,8 tommer x 23,3 tommer)
Produkttype Bioprocesbeholder til pulver
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 kg