Få mere at vide
Buerkle™ Prøvetager PowderProof™
Artikelnummer. 11897373 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Til brug med (applikation):
Granuler 2 til 4 mm i diameter
Pulver op til 2 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
11897373 90 cm Granuler 2 til 4 mm i diameter Hver
10041114 30 cm Pulver op til 2 mm i diameter Hver
10706095 120 cm Granuler 2 til 4 mm i diameter Hver
11877373 30 cm Granuler 2 til 4 mm i diameter Hver
10693585 60 cm Pulver op til 2 mm i diameter Hver
11887373 60 cm Granuler 2 til 4 mm i diameter Hver
10346964 90 cm Pulver op til 2 mm i diameter Hver
11807383 120 cm Pulver op til 2 mm i diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11897373 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53020901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22270.00 DKK
    20077.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 2192.92 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Prøvetager PowderProof™ er den praktisk gennemprøvede professionelle løsning til mobil prøveudtagning af pulvere og granulat.
  • Mobil prøveudtagning af pulvere og granulat
  • Forskellige lanser og snegle kan fastgøres til den robuste drivenhed og udskiftes uden problemer
  • Til prøveudtagning af pulvere og granulat fra tromler, tønder, poser eller sække
  • Pulvertæt® med lanse til vandret brug, såsom prøvetagning fra sække, med lanse til vertikal brug, til prøveudtagning fra åbne beholdere såsom tønder, tromler eller poser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PowderProof Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoclavable
Inkluderer 12 V motor, to genopladelige batterier, hurtigoplader, klips til at holde tasken og rensebørste
Til brug med (applikation) Granuler 2 til 4 mm i diameter
Længde (engelsk) 47.52 in.
Længde (engelsk) Skaft 35.43 in.
Længde (metrisk) 90 cm
Længde (metrisk) skaft 900 mm