Få mere at vide
Buerkle™ Prøvetager PowderProof™
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Til brug med (applikation):
Til granulat Fra 2 mm op til 4 mm dia.
Til pulvere op til 2 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mobil prøveudtagning af pulvere og granulat
- Forskellige lanser og snegle kan fastgøres til den robuste drivenhed og udskiftes uden problemer
- Til prøveudtagning af pulvere og granulat fra tromler, tønder, poser eller sække
- Pulvertæt® med lanse til vandret brug, såsom prøvetagning fra sække, med lanse til vertikal brug, til prøveudtagning fra åbne beholdere såsom tønder, tromler eller poser
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | PowderProof Prøvetager |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Inkluderer | 12 V motor, to genopladelige batterier, hurtigoplader, klips til at holde tasken og rensebørste |
| Til brug med (applikation) | Til granulat Fra 2 mm op til 4 mm dia. |
| Længde (metrisk) | 30 cm |