Få mere at vide
Buerkle™ Prøvetager PowderProof™
Prøvetager PowderProof™ er den praktisk gennemprøvede professionelle løsning til mobil prøveudtagning af pulvere og granulat.
Brand: Buerkle™ 5302-0602
17145.66 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Mobil prøveudtagning af pulvere og granulat
- Forskellige lanser og snegle kan fastgøres til den robuste drivenhed og udskiftes uden problemer
- Til prøveudtagning af pulvere og granulat fra tromler, tønder, poser eller sække
- Pulvertæt® med lanse til vandret brug, såsom prøvetagning fra sække, med lanse til vertikal brug, til prøveudtagning fra åbne beholdere såsom tønder, tromler eller poser
Tekniske data
PowderProof Prøvetager | |
12 V motor, to genopladelige batterier, hurtigoplader, klips til at holde tasken og rensebørste | |
60 cm |
Rustfrit stål (V4A) | |
Til pulvere op til 2 mm dia. |
Videoer
-
Buerkle Sampler PowderProof
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Prøvetager PowderProof™ > Til pulvere op til 2 mm dia.; Længde: 60 cm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction