Få mere at vide
Buerkle™ Prøvetager PowderProof™
Artikelnummer. 10041114 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Til brug med (applikation):
Til granulat Fra 2 mm op til 4 mm dia.
Til pulvere op til 2 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10041114
Brand: Buerkle™ 53020302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøvetager PowderProof™ er den praktisk gennemprøvede professionelle løsning til mobil prøveudtagning af pulvere og granulat.
  • Mobil prøveudtagning af pulvere og granulat
  • Forskellige lanser og snegle kan fastgøres til den robuste drivenhed og udskiftes uden problemer
  • Til prøveudtagning af pulvere og granulat fra tromler, tønder, poser eller sække
  • Pulvertæt® med lanse til vandret brug, såsom prøvetagning fra sække, med lanse til vertikal brug, til prøveudtagning fra åbne beholdere såsom tønder, tromler eller poser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PowderProof Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Inkluderer 12 V motor, to genopladelige batterier, hurtigoplader, klips til at holde tasken og rensebørste
Til brug med (applikation) Til pulvere op til 2 mm dia.
Længde (metrisk) 30 cm