Få mere at vide
Buerkle™ PowderDispo engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6827052 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Unit Size
15531741 60 ml 300 mm Ikke steril Pakke med 20
15541741 60 ml 300 mm Steril Pakke med 20
10517045 100 ml 500 mm Ikke steril Pakke med 20
10035524 100 ml 500 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15531741 Supplier Buerkle™ Supplier No. 53935510
Designet til at prøve tværsnit af pulverformige eller svagt sammenhængende stoffer. De Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler kan prøve fra poser eller lignende beholdere med sin lanse. Sterile og ikke-sterile varianter er tilgængelige.
  • Ideel engangsprøvetager til tværsnitsprøver af pulverformige eller svagt sammenhængende stoffer
  • Der kan tages komplette prøver i alle lag fra poser eller mindre beholdere med lansen
  • Renrum fremstillet
  • Sterile sorter steriliseres af gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 300 mm