Få mere at vide
Buerkle™ PowderDispo engangsprøvetager
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Ideel engangsprøvetager til tværsnitsprøver af pulverformige eller svagt sammenhængende stoffer
- Der kan tages komplette prøver i alle lag fra poser eller mindre beholdere med lansen
- Renrum fremstillet
- Sterile sorter steriliseres af gammastråler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Længde (metrisk) | 500 mm |