Få mere at vide
Sampling Systems™ Pulver Trier
Artikelnummer. p-7138839 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
110 ml
190 ml
300 ml
Inkluderer:
3 slots
4 pladser
5 pladser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15462184
Brand: Sampling Systems™ 1216A600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust rustfrit stål, hvilket gør den velegnet til prøveudtagning af korn, korn, fritflydende pulvere, granulat og endda let sammenhængende pulvere. Sampling Systems™ Powder Trier er ideel til at tage et stort volumen, tværsnitsprøve fra containere, sække eller siloer.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Lys finish
  • Velegnet til at tage en stor volumen prøve fra et komprimeret pulver
  • Kan tage en tværsnitsprøve (sammensat).
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 3 slots
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Diameter (metrisk) 25 mm (ekskl. rulle)
Længde (metrisk) 600 mm