Få mere at vide
Sampling Systems™ Pulver Trier
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
110 ml
190 ml
300 ml
Inkluderer:
3 slots
4 pladser
5 pladser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Lys finish
- Velegnet til at tage en stor volumen prøve fra et komprimeret pulver
- Kan tage en tværsnitsprøve (sammensat).
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | 4 pladser |
| Kapacitet (metrisk) | 190 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm (ekskl. rulle) |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |