Få mere at vide
Sampling Systems™ Pulver Trier
Artikelnummer. 15462184 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
110 ml
190 ml
300 ml
Inkluderer:
3 slots
4 pladser
5 pladser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
15462184 600 mm 110 ml 3 slots Hver
15819231 1000 mm 190 ml 4 pladser Hver
15829231 1500 mm 300 ml 5 pladser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462184 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1216A600
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Konstrueret af robust rustfrit stål, hvilket gør det velegnet til prøvetagning af korn, korn, fritflydende pulver, granulat og endda let sammenhængende pulvere. Sampling Systems™ Pulver Trier er ideelt til at tage en stor mængde, tværsnitsprøve fra beholdere, sække eller siloer.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Lys finish
  • Velegnet til at tage en stor volumen prøve fra et komprimeret pulver
  • Kan tage en tværsnitsprøve (sammensat).
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 3 slots
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Diameter (metrisk) 25 mm (ekskl. rulle)
Længde (metrisk) 600 mm