Få mere at vide
Usbeck™ Pulver spatel
Artikelnummer. p-7114806
Længde (metrisk):
150 mm
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10691442
Brand: Usbeck™ 3282
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør stoffer med enkelhed. Usbeck™ Pulverspatel er ideel til at overføre stoffer.
  • Rustfrit stål
  • Bladets bredde 9 mm
Tekniske data
Produkttype Pulver spatel
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 150 mm