Få mere at vide
Usbeck™ Pulver spatel
Artikelnummer. 10760503
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10760503 210 mm Hver
10691442 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10760503 Leverandør Usbeck™ Leverandørnr. 3284
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Overfør stoffer med enkelhed. Usbeck™ Pulverspatel er ideel til at overføre stoffer.
  • Rustfrit stål
  • Bladets bredde 9 mm
Tekniske data
Produkttype Pulver spatel
Bredde (metrisk) klinge 9 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 210 mm