Beskrivelse
- Fremstillet i 316L rustfrit stål
- Fås i forskellige størrelser og håndtagskombinationer
- Kan bruges i laboratoriet eller på stedet
- Tilgængelig fra lager
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøve Lance |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Håndtag Type | Almindeligt håndtag |
| Størrelse | 25% åbningsstørrelse |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |