Få mere at vide
Sampling Systems™ Pulverprøvelanse
Artikelnummer. 15809301 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
Håndtag Type:
Almindeligt håndtag
Kraftig håndtag
Størrelse:
25% åbningsstørrelse
50% åbningsstørrelse
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Håndtag Type Størrelse unitSize
15809301 1000 mm Almindeligt håndtag 50% åbningsstørrelse Hver
15819301 600 mm Almindeligt håndtag 50% åbningsstørrelse Hver
15849291 1000 mm Kraftig håndtag 25% åbningsstørrelse Hver
15859291 600 mm Kraftig håndtag 25% åbningsstørrelse Hver
15869291 1000 mm Almindeligt håndtag 25% åbningsstørrelse Hver
15879291 600 mm Almindeligt håndtag 25% åbningsstørrelse Hver
15889291 1000 mm Kraftig håndtag 50% åbningsstørrelse Hver
15899291 600 mm Kraftig håndtag 50% åbningsstørrelse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15809301 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1665P1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder ekstra løftestang, når prøvetageren skubbes ind i materialet. Sampling Systems™ Powder Sample Lance er en idé til at tage tværsnitsprøver af pulvere og nogle pastaer.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Fås i forskellige størrelser og håndtagskombinationer
  • Kan bruges i laboratoriet eller på stedet
  • Tilgængelig fra lager
Tekniske data
Produkttype Prøve Lance
Materiale Rustfrit stål (316L)
Håndtag Type Almindeligt håndtag
Størrelse 50% åbningsstørrelse
Længde (metrisk) 1000 mm
Bredde (metrisk) 25 mm