Få mere at vide
Sampling Systems™ Powder Point Sampler
Artikelnummer. p-7138845 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
1000 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829291
Brand: Sampling Systems™ 1640A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at tage prøver af pulver i en specificeret dybde. Sampling Systems™ Powder Point Sampler kan bruges til prøveudtagning af både fritflydende og klæbrige, sammenhængende pulvere.
  • Til stor prøvestørrelse
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Velegnet til brug med fritflydende og sammenhængende pulvere
Tekniske data
Produkttype Stor volumen sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Længde (metrisk) 1000 mm