Få mere at vide
Sampling Systems™ Powder Point Sampler
Artikelnummer. 15839291 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1000 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15839291 2000 mm Hver
15829291 1000 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839291 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1640A2000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at tage prøver af pulver i en specificeret dybde. Sampling Systems™ Powder Point Sampler kan bruges til prøveudtagning af både fritflydende og klæbrige, sammenhængende pulvere.
  • Til stor prøvestørrelse
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Velegnet til brug med fritflydende og sammenhængende pulvere
Tekniske data
Produkttype Stor volumen sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Længde (metrisk) 2000 mm