Få mere at vide
Sampling Systems™ Powder Max Sampler
Artikelnummer. 15809231 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809231
Brand: Sampling Systems™ 1213A01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med fritflydende pulvere, granulat og korn. Sampling Systems™ Powder Max Sampler gør det muligt hurtigt og nemt at tage store prøver fra tromler, fustager, sække og mere.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Satin finish
  • Til stor prøvestørrelse
Tekniske data
Produkttype Stor volumen sleeve sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Diameter (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 1000 mm