Få mere at vide
Sampling Systems™ Powder Lance
Artikelnummer. 15819321 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
630 mm
1030 mm
2030 mm
Kapacitet (metrisk):
190 ml
300 ml
360 ml
Længde (metrisk) kerne:
500 mm
900 mm
1600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15819321
Brand: Sampling Systems™ 2250A600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidig sampler, der kan bruges horisontalt gennem en sæk eller lodret til at tage prøver fra tromler, fustager, supersække og mere. Sampling Systems™ Powder Lance er en tværsnits bulkprøvetager til kohæsive pulvere, der kan bruges til at tage store mængder prøver af sammenhængende pulvere.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Diskrete prøver på flere niveauer
Tekniske data
Produkttype Powder Lance
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Længde (metrisk) 630 mm
Længde (metrisk) kerne 500 mm